Tisk…
2,4-Dichlorobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzotrifluoride, 1,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC2335-100G PC2335-500G
APOSPC2335-100GEA 2990 CZK
APOSPC2335-100G APOSPC2335-500G
2,4-Dichlorobenzotrifluoride 98%
2,4-Dichlorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Bod varu: 178 °C
Bod tání: –26 °C
Hustota: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000582
CAS číslo: 320-60-5
EINECS: 206-278-1
UN: 3265
ADR: 8,II