Dibutylammonium tetrafluoroborate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2332-100G
PC2332-25G
APOSPC2332-100GEA
11810
CZK
APOSPC2332-100G
APOSPC2332-25G
Dibutylammonium tetrafluoroborate 98%
Dibutylammonium tetrafluoroborate
Vzorec:
C₈H₂₀BF₄N Bod tání: 266 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00034899 CAS číslo: 12107-76-5 |