Tisk…
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
PC2331D-25G PC2331D-5G PC2331D-1G
APOSPC2331D-25GEA 12370 CZK
APOSPC2331D-25G APOSPC2331D-5G APOSPC2331D-1G
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene
Vzorec: C₃HBr₂F₃
MW: 253,85 g/mol
Bod varu: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042236
CAS číslo: 431-22-1