2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2330D-100G
PC2330D-25G
PC2330D-5G
APOSPC2330D-100GEA
4140
CZK
APOSPC2330D-100G
APOSPC2330D-25G
APOSPC2330D-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline 95%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₇H₄Br₂F₃N Bod varu: 64…65 °C/0,1mmHg Bod tání: 34…40 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00068181 CAS číslo: 72678-19-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...