Tisk…
2,4-Dibromo-6-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-3,5-dibrom-α,α,α-trifluortoluol
PC2330CM-25G
APOSPC2330CM-25GEA 622 CZK
APOSPC2330CM-25G
2,4-Dibromo-6-(trifluoromethyl)aniline 97%
2,4-Dibromo-6-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄Br₂F₃N
MW: 318,92 g/mol
Bod varu: 58 °C/0,7mmHg
Bod tání: 40…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00178769
CAS číslo: 71757-14-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III