Tisk…
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2330B-100G PC2330B-10G PC2330B-50G
APOSPC2330B-100GEA 992 CZK
APOSPC2330B-100G APOSPC2330B-10G APOSPC2330B-50G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄Br₂F₃NO
Bod varu: 65 °C/0,1mmHg
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153113
CAS číslo: 88149-49-9