1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2311-5G
PC2311-1G
PC2311-25G
APOSPC2311-5GEA
705
CZK
APOSPC2311-5G
APOSPC2311-1G
APOSPC2311-25G
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Vzorec:
C₆H₃ClFI Bod varu: 234 °C Hustota: 2,008 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094152 CAS číslo: 72373-82-1 |