Tisk…
1,4-Dibromotetrafluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2310-5G PC2310-1G PC2310-25G
APOSPC2310-5GEA 1870 CZK
APOSPC2310-5G APOSPC2310-1G APOSPC2310-25G
1,4-Dibromotetrafluorobenzene 98%
1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Vzorec: C₆Br₂F₄
MW: 307.87
Bod varu: 198
Bod tání: 78…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000309
CAS číslo: 344-03-6
EINECS: 206-448-5