Tisk…
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2309-5G PC2309-10G
APOSPC2309-5GEA 622 CZK
APOSPC2309-5G APOSPC2309-10G
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClFN
Bod tání: 40…44 °C
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042206
CAS číslo: 94087-40-8
EINECS: 301-934-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III