Tisk…
1,4-Difluoro-2-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Difluoroiodobenzene
PC2307-25G PC2307-5G PC2307-100G
APOSPC2307-25GEA 1040 CZK
APOSPC2307-25G APOSPC2307-5G APOSPC2307-100G
1,4-Difluoro-2-iodobenzene 98%
1,4-Difluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Bod varu: 178…179 °C
Hustota: 1,998 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094151
CAS číslo: 2265-92-1