Tisk…
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2306-100G PC2306-25G PC2306-5G
APOSPC2306-100GEA 7380 CZK
APOSPC2306-100G APOSPC2306-25G APOSPC2306-5G
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
Bod varu: 217…218 °C
Hustota: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094150
CAS číslo: 351003-51-5
UN: 3265
ADR: 8,II