Tisk…
3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC2303-1G PC2303-5G PC2303-25G
APOSPC2303-1GEA 622 CZK
APOSPC2303-1G APOSPC2303-5G APOSPC2303-25G
3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃
MW: 259.45
Bod varu: 75…77 °C/0.5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115994
CAS číslo: 56131-47-6