Tisk…
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-bromoaniline
PC2298-1G PC2298-5G
APOSPC2298-1GEA 622 CZK
APOSPC2298-1G APOSPC2298-5G
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₄BrF₆N
MW: 308,02 g/mol
Bod tání: 33…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134419
CAS číslo: 174824-16-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III