Tisk…
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2290-25G PC2290-5G
APOSPC2290-25GEA 8270 CZK
APOSPC2290-25G APOSPC2290-5G
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 98%
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Vzorec: C₆Br₂F₄
Bod varu: 198 °C
Hustota: 2,238 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039209
CAS číslo: 827-08-7
EINECS: 212-564-7