Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-fluorobenzene
PC2283-5G PC2283-100G PC2283-25G
APOSPC2283-5GEA 622 CZK
APOSPC2283-5G APOSPC2283-100G APOSPC2283-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
Vzorec: C₈H₃F₇
MW: 232,1 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017997
CAS číslo: 35564-19-3