2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2281-25G
PC2281-50G
PC2281-5G
PC2281-1G
APOSPC2281-25GEA
18620
CZK
APOSPC2281-25G
APOSPC2281-50G
APOSPC2281-5G
APOSPC2281-1G
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
2-Fluoro-1,3-bis-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec:
C₈H₃F₇ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972866 CAS číslo: 887268-09-9 |