Tisk…
1,4-Dibromooctafluorobutane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Dibromoperfluorobutane
PC2279G-25G PC2279G-5G PC2279G-100G
APOSPC2279G-25GEA 3740 CZK
APOSPC2279G-25G APOSPC2279G-5G APOSPC2279G-100G
1,4-Dibromooctafluorobutane 98%
1,4-Dibromooctafluorobutane
Vzorec: C₄Br₂F₈
Bod varu: 96…98 °C
Hustota: 2,0979 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00153112
CAS číslo: 335-48-8