Tisk…
4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl (DBOB) 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2279-1G PC2279-25G
APOSPC2279-1GEA 1780 CZK
APOSPC2279-1G APOSPC2279-25G
4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl (DBOB) 99%
4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl (DBOB)
Vzorec: C₁₂Br₂F₈
Bod tání: 113…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000310
CAS číslo: 10386-84-2
EINECS: 233-847-1
UN: 3152
ADR: 9,II