Tisk…
3-Fluorobenzene-1,2-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2278-1G PC2278-5G PC2278-25G PC2278-10G
APOSPC2278-1GEA 622 CZK
APOSPC2278-1G APOSPC2278-5G APOSPC2278-25G APOSPC2278-10G
3-Fluorobenzene-1,2-diamine 95%
3-Fluorobenzene-1,2-diamine
Vzorec: C6H7FN2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061130
CAS číslo: 18645-88-0