Tisk…
3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2277-5G PC2277-1G PC2277-25G PC2277-100G
APOSPC2277-5GEA 1040 CZK
APOSPC2277-5G APOSPC2277-1G APOSPC2277-25G APOSPC2277-100G
3-Fluoro-2-nitroaniline 97%
3-Fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.1145 g/mol
Bod tání: 78…79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368750
CAS číslo: 567-63-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III