Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2276-1G PC2276-250MG PC2276-500MG
APOSPC2276-1GEA 2280 CZK
APOSPC2276-1G APOSPC2276-250MG APOSPC2276-500MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
Vzorec: C₈H₃F₇
Bod varu: 50…54 °C/60mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412236
CAS číslo: 887268-08-8