Tisk…
1,2-Dibromohexafluorocyclobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2269-25G PC2269-5G
APOSPC2269-25GEA 8630 CZK
APOSPC2269-25G APOSPC2269-5G
1,2-Dibromohexafluorocyclobutane 97%
1,2-Dibromohexafluorocyclobutane
Vzorec: C₄Br₂F₆
Bod varu: 96,7 °C
Hustota: 2,174 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236658
CAS číslo: 377-40-2