Tisk…
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2268G-25G PC2268G-5G
APOSPC2268G-25GEA 18190 CZK
APOSPC2268G-25G APOSPC2268G-5G
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane 97%
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
see Tarrant et al., JACS, 77, 2873, 1995.
Vzorec: C₅H₄Br₂F₆
MW: 337.89 g/mol
Bod varu: 54.2 °C/14mmHg
Hustota: 2.003 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236657
CAS číslo: 371-83-5