Tisk…
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-fluoroiodobenzene
PC2263M-5G PC2263M-100G PC2263M-25G
APOSPC2263M-5GEA 622 CZK
APOSPC2263M-5G APOSPC2263M-100G APOSPC2263M-25G
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₂Br₂FI
MW: 379,79 g/mol
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042232
CAS číslo: 62720-29-0