Tisk…

2,5-Dibromo-1-fluorobenzene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene

PC2261-100G PC2261-1KG PC2261-500G
APOSPC2261-100GEA 1160 CZK
APOSPC2261-100G APOSPC2261-1KG APOSPC2261-500G
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene 98%
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Bod varu: 216 °C
Bod tání: 33…36 °C
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010603
CAS číslo: 1435-52-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR