Tisk…
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Dibromo-4-fluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dibromobenzene
PC2260-25G PC2260-5G
APOSPC2260-25GEA 705 CZK
APOSPC2260-25G APOSPC2260-5G
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene 95%
2,4-Dibromo-1-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Bod varu: 214…216 °C
Hustota: 2,047 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000283
CAS číslo: 1435-53-6
EINECS: 215-860-4