1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-5-fluoronitrobenzene
PC2256-100G
PC2256-25G
PC2256-5G
APOSPC2256-100GEA
1660
CZK
APOSPC2256-100G
APOSPC2256-25G
APOSPC2256-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrFNO₂ MW: 220 g/mol Bod varu: 148…150 °C/35mmHg Bod tání: 39…42 °C Bod vzplanutí: 87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00055530 CAS číslo: 446-09-3 EINECS: 207-160-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...