Tisk…
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2255-100G PC2255-25G PC2255-500G
APOSPC2255-100GEA 1210 CZK
APOSPC2255-100G APOSPC2255-25G APOSPC2255-500G
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄Br₂FN
MW: 268,91 g/mol
Bod tání: 63…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041445
CAS číslo: 344-18-3