Tisk…
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2254-100G PC2254-25G PC2254-5G
APOSPC2254-100GEA 1660 CZK
APOSPC2254-100G APOSPC2254-25G APOSPC2254-5G
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline 97%
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄Br₂FN
MW: 268.91
Bod varu: 277
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042230
CAS číslo: 141474-37-5