Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2253-1G PC2253-250MG PC2253-5G
APOSPC2253-1GEA 1660 CZK
APOSPC2253-1G APOSPC2253-250MG APOSPC2253-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98+%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₅BrF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458067
CAS číslo: 914636-29-6