Tisk…
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-chloronitrobenzene
PC2249-5G
APOSPC2249-5GEA 5260 CZK
APOSPC2249-5G
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₂ClF₆NO₂
MW: 293,549 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972677
CAS číslo: 654-55-7