Tisk…
1,1-Dibromodifluoroethylene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2244-1G PC2244-25G PC2244-5G
APOSPC2244-1GEA 6550 CZK
APOSPC2244-1G APOSPC2244-25G APOSPC2244-5G
1,1-Dibromodifluoroethylene 97%
1,1-Dibromodifluoroethylene
Vzorec: C₂Br₂F₂
Bod varu: 66,2 °C/700mmHg
Hustota: 2,29 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 430-85-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III