Tisk…
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2237F-25G PC2237F-5G
APOSPC2237F-25GEA 22490 CZK
APOSPC2237F-25G APOSPC2237F-5G
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane 97%
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane
Vzorec: C₄H₆Br₂F₂
Bod varu: 60…61 °C/50mmHg
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 406-42-8