1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC2235-100G
PC2235-25G
PC2235-500G
APOSPC2235-100GEA
1580
CZK
APOSPC2235-100G
APOSPC2235-25G
APOSPC2235-500G
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene 98%
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
see: Org. Synth., 75, 201 (1997), a discussion of lithiation, including dibenzyne formation.
Vzorec:
C₆H₂Br₂F₂ MW: 271.89 Bod varu: 96 °C/20mmHg Bod tání: 60…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000346 CAS číslo: 327-51-5 EINECS: 206-317-2 |