1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC2231-25G
PC2231-5G
APOSPC2231-25GEA
705
CZK
APOSPC2231-25G
APOSPC2231-5G
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene 98%
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
see: J. Chem. Soc., Perkin 1, 2729 (1995), a study of lithiation under different conditions.
Vzorec:
C₆H₂Br₂F₂ Bod tání: 34 °C Bod vzplanutí: 44 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009890 CAS číslo: 64695-78-9 EINECS: 265-021-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III |