Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC2223-1G PC2223-25G PC2223-5G
APOSPC2223-1GEA 622 CZK
APOSPC2223-1G APOSPC2223-25G APOSPC2223-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862658
CAS číslo: 280566-45-2