Tisk…
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
PC2210-1G PC2210-25G PC2210-5G
APOSPC2210-1GEA 622 CZK
APOSPC2210-1G APOSPC2210-25G APOSPC2210-5G
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₈F₃N
Bod tání: 36…40 °C
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134580
CAS číslo: 25449-96-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III