Tisk…
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2208-100G PC2208-1KG PC2208-500G
APOSPC2208-100GEA 953 CZK
APOSPC2208-100G APOSPC2208-1KG APOSPC2208-500G
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Vzorec: C₅H₁₂ClF₆N₂P
Bod tání: 100…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862891
CAS číslo: 94790-35-9