Tisk…
Fmoc-trans-4-fluoro-Pro-Oh
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2201-100MG PC2201-1G PC2201-250MG
APOSPC2201-100MGEA 870 CZK
APOSPC2201-100MG APOSPC2201-1G APOSPC2201-250MG
Fmoc-trans-4-fluoro-Pro-Oh
Fmoc-trans-4-fluoro-Pro-Oh
Vzorec: C₂₀H₁₈FNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424224
CAS číslo: 203866-20-0