Tisk…
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
PC2199-1G PC2199-250MG
APOSPC2199-1GEA 10020 CZK
APOSPC2199-1G APOSPC2199-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₁₇H₂₄F₃O₃RhS
MW: 468.34 g/mol
Bod tání: 159 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00143752
CAS číslo: 99326-34-8