Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
PC2198-1G
PC2198-250MG
APOSPC2198-1GEA
11580
CZK
APOSPC2198-1G
APOSPC2198-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Vzorec:
C₁₆H₂₄BF₄Rh MW: 406.072 g/mol Bod tání: 190 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075045 CAS číslo: 35138-22-8 EINECS: 460-220-1 UN: 1325 ADR: 4.1 II |