Tisk…
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2195-100G PC2195-25G PC2195-5G
APOSPC2195-100GEA 2240 CZK
APOSPC2195-100G APOSPC2195-25G APOSPC2195-5G
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₃Br₂F₃
Bod tání: 46…48 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013554
CAS číslo: 7657-09-2