Tisk…
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2192-1G PC2192-5G
APOSPC2192-1GEA 1580 CZK
APOSPC2192-1G APOSPC2192-5G
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine
Contains ~14% 1,4-isomer
Vzorec: C₆H₄F₄N₂
Bod tání: 131…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039764
CAS číslo: 1198-63-6