4-Fluoro-o-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Diamino-1-fluorobenzene, 4-Fluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
PC2187-100G
PC2187-25G
APOSPC2187-100GEA
4830
CZK
APOSPC2187-100G
APOSPC2187-25G
4-Fluoro-o-phenylenediamine 97%
4-Fluoro-o-phenylenediamine
Intermediate for the synthesis of poly(arylene ether phenylquinoxanlines): ACS Symp. Ser. 407, 212, 1999
Vzorec:
C₆H₇FN₂ MW: 126.13 Bod varu: 250 Bod tání: 94…98 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00042228 CAS číslo: 367-31-7 |