Tisk…
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC2184-5G PC2184-25G
APOSPC2184-5GEA 3410 CZK
APOSPC2184-5G APOSPC2184-25G
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2,3,3-pentafluoropropyl ether
Vzorec: C₆H₂Br₂F₁₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094147
CAS číslo: 396716-50-0