Tisk…
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2182-1G PC2182-25G PC2182-5G
APOSPC2182-1GEA 622 CZK
APOSPC2182-1G APOSPC2182-25G APOSPC2182-5G
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₆ClFN₂
Bod tání: 110…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042485
CAS číslo: 139512-70-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III