Tisk…
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)acetophenone
PC2172-100G PC2172-25G
APOSPC2172-100GEA 5060 CZK
APOSPC2172-100G APOSPC2172-25G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,59 g/mol
Bod tání: 61…63 °C
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094146
CAS číslo: 129825-11-2