Tisk…
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC2170-25G PC2170-5G PC2170-1G PC2170-10G
APOSPC2170-25GEA 3580 CZK
APOSPC2170-25G APOSPC2170-5G APOSPC2170-1G APOSPC2170-10G
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluene 98%
α,α,α-Trifluoro-3,5-diaminotoluene
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
Bod tání: 87…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014776
CAS číslo: 368-53-6
EINECS: 206-708-8