α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 3,4-Diaminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
PC2168-100G
PC2168-25G
PC2168-5G
APOSPC2168-100GEA
6220
CZK
APOSPC2168-100G
APOSPC2168-25G
APOSPC2168-5G
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene 97+%
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene
Vzorec:
C₇H₇F₃N₂ MW: 176,14 g/mol Bod tání: 58…60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042456 CAS číslo: 368-71-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...