Tisk…

α,α,α-Trifluoro-2,5-diaminotoluene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2,5-Diaminobenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine, 2-(Trifluoromethyl)-p-phenylenediamine, 2-(Trifluoromethyl)-1,4-phenylenediamine

PC2166-25G
APOSPC2166-25GEA 5060 CZK
APOSPC2166-25G
α,α,α-Trifluoro-2,5-diaminotoluene 98%
α,α,α-Trifluoro-2,5-diaminotoluene
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Bod varu: 150 °C/10mmHg
Bod tání: 54…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036101
CAS číslo: 364-13-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR